Documentos clave
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
Sinónimos:
Indene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
202-393-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
mp
-2 °C
temperatura de transición
flash point 58 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
Clave InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup