8.18766
2-Propanol
≥99.5% (GC), EMPLURA®
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Propanol, EMPLURA®
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
potencia
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurezas
≤0.2% Water
residuo de evap.
≤0.0020%
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-25°C
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Asymmetric Catalysis by Architectural and Functional Molecular Engineering: Practical Chemo- and Stereoselective Hydrogenation of Ketones.: The study showcases the role of 2-propanol in asymmetric catalysis, providing an efficient method for the stereoselective hydrogenation of ketones, which is vital in pharmaceutical synthesis (Noyori and Ohkuma, 2001).
- Electrospray ionization mass spectrometry of synthetic oligonucleotides using 2-propanol and spermidine.: This research examines the use of 2-propanol in electrospray ionization mass spectrometry, enhancing the detection and analysis of synthetic oligonucleotides (De Bellis et al., 2000).
- Isolation, identification, and chemical synthesis of 8 alpha,25-dihydroxy-9,10-seco-4,6,10(19)-cholestatrien-3-one. A new metabolite of 25-hydroxyvitamin D3 produced by mouse myeloid leukemia cells (M1).: This study details the use of 2-propanol in the chemical synthesis of a new vitamin D3 metabolite, which is significant for understanding vitamin D metabolism in leukemia cells (Yamada et al., 1987).
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.784 - 0.785
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.20 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.