2-Propanol
Productos
El 2-propanol es un alcohol secundario, también conocido como isopropanol, alcohol isopropílico o alcohol sec-propílico. Es un disolvente orgánico transparente, incoloro y polar con un olor suave. El 2-propanol es miscible con el agua, los disolventes orgánicos y varias sustancias polares y no polares, lo que lo convierte en un disolvente versátil con una amplia gama de solubilidad. Es muy utilizado como disolvente en reacciones químicas, extracciones y técnicas de cromatografía. En aplicaciones industriales, se utiliza en anticongelantes, aceites de secado rápido y tintas de secado rápido. Además, se utiliza como disolvente para las gomas, la goma laca y los aceites esenciales, y se puede utilizar como sustituto de combustible en varias pilas de combustible. En biología molecular, el 2-propanol se utiliza como biorreactivo para la precipitación del ADN y el ARN de los tejidos de mamíferos.
El 2-propanol se utiliza como fase móvil en la cromatografía de intercambio iónico, así como en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) y la cromatografía de líquidos de alto rendimiento-espectrometría de masas (HPLC-MS) para la separación de matrices biológicas y otros compuestos. También puede utilizarse como precursor en la preparación de metil isobutil cetona y para el análisis de impurezas volátiles orgánicas.
2-Propanol en química analítica
2-Propanol en HPLC
El isopropanol se utiliza como componente de la fase móvil en la separación mediante HPLC. Se puede combinar con otros disolventes para lograr condiciones cromatográficas específicas.
El 2-propanol en cromatografía de gases
El isopropanol se utiliza para disolver o diluir muestras antes de la inyección en un sistema de cromatografía de gases. También se puede utilizar como reactivo en reacciones de derivatización antes del análisis mediante cromatografía de gases.
2-Propanol en cromatografía de preparativa
La cromatografía preparativa es una técnica utilizada para la separación y la purificación de cantidades más grandes de compuestos. El isopropanol se utiliza como componente en la composición de la fase móvil y para cargar una muestra en la columna de cromatografía preparativa.
2-Propanol de calidad de gradiente para cromatografía de líquidos
El isopropanol se emplea a menudo en métodos de elución por gradiente, donde la composición de la fase móvil cambia con el tiempo. Mediante el empleo de un gradiente de isopropanol en combinación con otros disolventes, es posible lograr separaciones efectivas de mezclas complejas que contengan analitos con polaridades variables.
2-Propanol como patrón de referencia
El isopropanol se utiliza como un patrón farmacéutico secundario en la determinación de disolventes volátiles en formulaciones herbarias mediante cromatografía de gases. El patrón de referencia USP del 2-propanol se utiliza en pruebas y análisis de calidad especificados. Además, el isopropanol sirve como patrón para analizar el tabaco.
2-Propanol deuterado
El 2-propanol-d8 es un derivado deuterado del isopropanol y se utiliza en la preparación de 2-yodopropano-d7. También sirve como disolvente para evaluar las constantes de decaimiento de triplete, la vida útil de triplete y las constantes de tasa de fotorreducción de la benzofenona.
2-Propanol isotópico/marcado
Puede utilizarse 2-propanol marcado (2-Propanol-1,3-13C2) en técnicas de imagen como la espectroscopia de resonancia magnética (MRS) o la tomografía por emisión de positrones (PET) para investigar procesos metabólicos in vivo.
2-Propanol anhidro
El 2-propanol anhidro puede utilizarse como agente de secado o desecante, y como transportador o medio para suministrar catalizadores o reactivos en reacciones sintéticas. También puede utilizarse como disolvente en la síntesis de ésteres y éteres de alcoholes y ácidos carboxílicos.