Documentos clave
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
Sinónimos:
N-Formylmorpholine, 4-Morpholinecarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
224-518-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.03 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
345 °C (DIN 51794)
potencia
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-8.2 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
23 °C
temperatura de transición
flash point 118 °C (DIN 51758)
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(CCOCC1)C=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
Clave InChI
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
118 °C - DIN 51758