166391
1-Formylpyrrolidine
97%
Sinónimos:
Pyrrolidine-1-carboxaldehyde
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5H,1-4H2
Clave InChI
AGRIQBHIKABLPJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?