Documentos clave
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
Sinónimos:
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
201-126-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.33 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °C
potencia
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.8-3.8 % (v/v)
bp
210-216 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
temperatura de transición
flash point 85 °C
solubilidad
14.5 g/L
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.0 °C - closed cup