Merck
W355305
Sigma-Aldrich
Isophorone
≥97%, FG
Sinónimos:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
Seleccione un Tamaño
W355305-SAMPLE
US$ 54,60
1 KG
US$ 67,80
5 KG
US$ 385,00
20 KG
US$ 736,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W355305-SAMPLE
US$ 54,60
1 KG
US$ 67,80
5 KG
US$ 385,00
20 KG
US$ 736,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número de FEMA:
3553
Beilstein:
1280721
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
4011
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.126
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidad de vapor
4.77 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
864 °F
lim. expl.
3.8 %
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
cadena SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 30 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Burley tobacco, cranberry, macadamia nuts, peas, roasted filbert, saffron, wine and osmanthus.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Toxicity of acenaphthene and isophorone to early life stages of fathead minnows.
M A Cairns et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 11(6), 703-707 (1982-11-01)
K Saito et al.
Toxicology, 76(2), 177-186 (1992-11-30)
Effects of alpha 2u-globulin accumulating agents on alpha 2u-globulins in rat kidneys were examined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and immunoblotting analysis. Treatment of male animals with decalin (150 mg/kg), 2,2,4-trimethylpentane (50 mg/kg), isophorone (150 mg/kg), d-limonene (150
J R Bucher et al.
Toxicology, 39(2), 207-219 (1986-05-01)
Toxicology and carcinogenesis studies of isophorone were conducted by administering 0, 250, or 500 mg/kg body weight per day by gavage in corn oil to groups of 50 F344/N rats and 50 B6C3F1 mice of each sex, 5 days/week, for
Sung-Hoon Kim et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 234-237 (2010-11-16)
A new donor-π-acceptor (D-π-A) type isophorone dye was synthesized by the condensation reaction between 2-(3,5,5-trimethylcyclohex-2-enylidene)-malononitrile and indole-3-carboxaldehyde. The chemical structure of the dye was characterized by 1H NMR, EA and MS. A novel, chromogenic, fluorescent dye based on indol as
J L O'Donoghue et al.
Mutation research, 206(2), 149-161 (1988-10-01)
3 ketone solvents (methyl ethyl ketone (MEK), methyl isobutyl ketone (MiBK), and isophorone) were tested for potential genotoxicity. The assays of MEK and MiBK included the Salmonella/microsome (Ames) assay, L5178Y/TK+/- mouse lymphoma (ML) assay, BALB/3T3 cell transformation (CT) assay, unscheduled