8.03057
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde, p-Formyldimethylaniline, Ehrlich′s reagent
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
temp. de autoignición
445 °C
potencia
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
75 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
densidad
1.22 g/cm3 at 20.1 °C
densidad aparente
350 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis, characterization and antioxidant activity: This article explores the synthesis of Nickel (II) Schiff Base Complexes derived from 4-(dimethylamino) benzaldehyde, emphasizing their antioxidant activities (N Nawaz, I Ahmad, NM Darwesh, A Wahab, 2020).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Related substances (TLC): ≤ 0.2 %
Appearance of solution a (colour): clear
Appearance of solution b (colour): clear
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
327.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
164 °C - closed cup