157872
1,3-Dithiane
97%
Sinónimos:
m-Dithiane (7CI), m-Dithiane (8CI)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
52-54 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
C1CSCSC1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?