Documentos clave
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
Sinónimos:
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)6Br
Número de CAS:
Peso molecular:
243.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
211-067-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
potencia
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-85 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.61 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clave InChI
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1