Merck
251178
Sigma-Aldrich
1,6-Diiodohexane
97%, contains copper as stabilizer
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 149,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 149,00
About This Item
Fórmula lineal:
I(CH2)6I
Número de CAS:
Peso molecular:
337.97
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.5852 (lit.)
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
densidad
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
ICCCCCCI
InChI
1S/C6H12I2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clave InChI
QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,6-Diiodohexane has been used:
  • in preparation of cationic tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane surfaces[1]
  • as solvent additive, to improve the power conversion effciency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells[2]
  • synthesis of new macrocycles, having 2,4-dihydroxybenzophenone as a connecting unit[3]
  • preparation of a novel ionic electrolyte, 3-(iodohexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Zhaoqiang Wu et al.
Acta biomaterialia, 7(5), 1993-1998 (2011-01-25)
With the aim of minimizing thrombus formation in blood-contacting devices, tissue plasminogen activator (t-PA)-containing polyurethane (PU) materials have been developed. Cationic PU surfaces were prepared by grafting poly(dimethylaminoethyl methacrylate) and quaternizing the tertiary amino groups with iodomethane or 1,6-diiodohexane or
Novel silane-substituted benzimidazolium iodide as gel electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Lee JP, et al.
Electrochimica Acta, 54(18), 4635-4670 (2009)
Synthesis and structure of new cyclophanes containing benzofuran and benzene rings.
Park KK, et al.
Tetrahedron Letters, 41(9), 1393-1396 (2000)
Improving device efficiency of polymer/fullerene bulk heterojunction solar cells through enhanced crystallinity and reduced grain boundaries induced by solvent additives.
Ming-Shin Su et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(29), 3315-3319 (2011-06-15)