D42607
1,8-Dibromooctane
98%
Sinónimos:
Octamethylene dibromide
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
270-272 °C (lit.)
mp
12-16 °C (lit.)
densidad
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCCCCCCCCBr
InChI
1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Clave InChI
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Efficient manual Fmoc solid-phase synthesis of the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B(1-25)).: This study highlights the application of Fmoc-Gly-Wang resin in the synthesis of peptide segments, specifically demonstrating its utility in constructing the N-terminal segment of surfactant protein B (SP-B). The research underscores the resin′s effectiveness in peptide synthesis, emphasizing its role in generating biochemically significant peptides (Ramli et al., 2009).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?