Documentos clave
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
Sinónimos:
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
Número de CAS:
Peso molecular:
282.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
212-606-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
solubilidad
663 g/L
densidad aparente
860 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable