Merck
276375
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid tetrahydrate
97%
Sinónimos:
Armstrong’s acid
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 89,00
500 G
US$ 294,00
US$ 89,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 89,00
500 G
US$ 294,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(SO3H)2·4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
360.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Ensayo
97%
Formulario
solid
grupo funcional
sulfonic acid
cadena SMILES
O.O.O.O.OS(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.4H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);4*1H2
Clave InChI
ZLBLYGIIADHDKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1,5-Naphthalenedisulfonic acid tetrahydrate reacts with [n-Bu2SnO]n in a 1:1 stoichiometry followed by reaction with 2,2′-bipyridine-N,N′-dioxide (BPDO-I) to yield 1D-coordination polymer, [n-Bu2Sn(BPDO-I)(1,5-C10H6(SO3)2)]n[1].
Aplicación
  • Assessment of verapamil in a myotonic dystrophy model: Research demonstrated verapamil′s efficacy in mitigating chloride and calcium channel dysfunctions in a myotonic dystrophy mouse model, suggesting its potential in treating related muscular dystrophies (Cisco et al., 2024).
  • Cardiac tissue modeling with verapamil: Verapamil hydrochloride was tested using human-induced pluripotent stem cell-derived cardiac tissues to evaluate drug interactions and cardiac responses, proving essential for advancing cardiac safety pharmacology (Miyagawa et al., 2024).
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vadapalli Chandrasekhar et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(1), 114-123 (2010-11-19)
The reaction of [n-Bu(2)SnO](n) with 1,5-naphthalenedisulfonic acid tetrahydrate in a 1:1 stoichiometry followed by reaction with 2,2'-bipyridine-N,N'-dioxide (BPDO-I) afforded a 1D-coordination polymer [n-Bu(2)Sn(BPDO-I)(1,5-C(10)H(6)(SO(3))(2))](n) (1) where the disulfonate ligand acts as a bridging ligand between two tin centers. An analogous reaction