Merck
P8579
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedisulfonic acid disodium salt
Sinónimos:
Eprodisate disodium, NC 503
About This Item
Fórmula lineal:
NaSO3CH2CH2CH2SO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
248.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
cadena SMILES
[Na].OS(=O)(=O)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O6S2.2Na/c4-10(5,6)2-1-3-11(7,8)9;;/h1-3H2,(H,4,5,6)(H,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
DKGJFKPIUSHDIT-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Cadmium(II) bipyridine complex metal-organic frameworks with alkanedisulfonates
  • Alkylenedisulfonate inorganic-organic hybrid materials
Glycosaminoglycan mimetic involved in pharmacological studies for the treatment of amyloid A amyloidosis
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)