627850
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes.
Sinónimos:
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
1449.25 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥80% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes. Potency: >700 IU/mg.
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Maria Tsevdou et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-25)
The impact of high-pressure (HP) processing on the viability of two probiotic microorganisms (Bifidobacterium bifidum and Lactobacilluscasei) at varying pressure (100-400 MPa), temperature (20-40 °C) and pH (6.5 vs. 4.8) conditions was investigated. Appropriate mathematical models were developed to describe