610017
Avanti
Syringe (1000 μL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Extruder Syringe, Gas-tight Syringe, 1000μL
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Aplicación
- to prepare unilamellar-vesicles
- to transfer cell membrane solution for the preparation of cell membrane vesicles
- to transfer lipid stocks in organic solvents for liposome preparation
Envase
Información legal
pieza de repuesto
también adquirido normalmente con este producto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)