598226
Thiostrepton
≥98% (HPLC), powder, FOXM1 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Thiostrepton, FOXM1 Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Thiostrepton, Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
descripción
Merck USA index - 14, 9364
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
chloroform: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15+
Clave InChI
NSFFHOGKXHRQEW-DVRIZHICSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EF-G
Advertencia
Otras notas
Rosendahl, G. and Douthwaite, S. 1994. Nucleic Acids Res.22, 357.
Saarma, U. and Remme, J. 1992. Nucleic Acids Res.20, 3147.
Malina, H. and Robert-Gero, M. 1992. Appl. Environ. Microbiol.58, 895.
Blanco, G., et al. 1992. Gene112, 59.
Miller, S.P. and Bodley, J.W. 1991. Nucleic Acids Res.19, 1657.
Ryan, P.C., et al. 1991. J. Mol. Biol.221, 1257.
Kutay, U.R., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1050, 193.
Smokvina, T., et al. 1990. Gene94, 53.
Garrett, R. 1983. Trends Biochem. Sci.8, 189.
Bodley, J.W., et al. 1970. Biochem. Biophys. Res. Commun.41, 1406.
Thompson, J. and Cundliffe, E. 1970. Biochimie 73, 1131.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable