Documentos clave
5.04914
Sigma-Aldrich
CNQX
Sinónimos:
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H4N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
232.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white to yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1C#N)=O)=O
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Clave InChI
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A potent and competitive antagonist for AMPA/kainate receptors (Ki = 0.6 - 2.11 µM for GluA1-4 and Ki = 1.3-5.3 µM for different subtypes of Kainate receptors) and a negative allosteric modulator at NMDA receptor glycine binding site. Widely used for assessing the functional roles of neurotransmission mediated by glutamate receptors in both normal and abnormal brain functions.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secondary Target
Kainate
Target Ki: 0.6 – 2.11 →M for GluA1 – 4 and Ki
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable