Saltar a
4381663
Reactivo iTRAQ® - kit múltiple 8PLEX
Sinónimos:
ITRAQ 8-Plex
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
storage temp.
−20°C
General description
Contiene los reactivos iTRAQ® 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 121 y suficiente material para cinco análisis 8-plexados. Kit de tampón múltiple (Nº de ref. 4381664) que debe pedirse por separado.
La referencia 4381663 contiene los reactivos equivalentes a la referencia de producto 4390812 de Sciex iChemistry®.
Las etiquetas isobáricas para los reactivos de cuantificación relativa y absoluta (iTRAQ®) son el primer juego de reactivos múltiples de isótopos estables específicos de aminas que pueden etiquetar todos los péptidos en hasta ocho muestras biológicas diferentes, permitiendo la identificación y la cuantificación simultáneas, relativa y absoluta, a la vez que conservan importante información de la modificación postraduccional (PTM). Los kits de reactivos iTRAQ - 8plex están disponibles en paquetes a granel más económicos.
Application
El kit de reactivo iTRAQ® múltiple 8PLEX se ha utilizado:
  • para derivatizar y etiquetar los productos de digestión con tripsina del proteoma de células HeLa marcado con la sonda yodoacetamida (IPM)[1]
  • en etiquetas isobáricas para el etiquetado de cuantificación relativa y absoluta (iTRAQ) de péptidos[2]
  • como etiquetas isobáricas para la cuantificación comparativa de proteínas entre las muestras digeridas en el análisis proteómico[3]
Features and Benefits
  • Identificación y cuantificación simultánea de proteínas de varias muestras
  • Amplía la cobertura de proteínas y proteomas etiquetando todos los péptidos, incluidos los que tienen modificaciones postraduccionales (PTM)
  • Aumenta la confianza en la identificación y la cuantificación desde los espectros de MS/MS al marcar varios péptidos por proteína
  • Aumenta el rendimiento y la confianza en los resultados de los estudios de descubrimiento de biomarcadores proteicos
  • Ofrece un procedimiento de trabajo sencillo sin fraccionamiento de las muestras para muestras de menor complejidad, como las extracciones de afinidad
  • Proporciona la flexibilidad de analizar hasta ocho muestras biológicas diferentes a la vez en un único experimento
  • Totalmente compatible con el software ProteinPilot de todas las plataformas de LC/MS/MS para proteómica SCIEX
Analysis Note
Si desea ver el protocolo para el kit 8-plexado de reactivos iTRAQ, visite este vínculo a Protocolos.
Si desea ver la tarjeta de referencia de química rápida para los reactivos iTRAQ, visite este vínculo Chemistry Quick Reference Card.
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
437477143907314390733
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)