Documentos clave
4.90001
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
for synthesis
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methylimidazolium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11F18N2P
Número de CAS:
Peso molecular:
556.17
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
liquid
mp
-1 °C
densidad
1.71 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Purity (HPLC, area%): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides: ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable