Merck
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
Sinónimos:
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CoF3
Número de CAS:
Peso molecular:
115.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
concentración
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
densidad
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.