Documentos clave
475916
Millipore
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Sinónimos:
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO4S
Peso molecular:
209.26
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear colorless
solubilidad
water: soluble
actividad extraña
DNases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
Descripción general
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Prepared with diethylpyrocarbonate (DEPC) for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C. The most commonly used buffer for RNA electrophoresis in denaturing (formaldehyde) agarose gels.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Ogden, R.C., and Adams, D.A. 1987. Methods Enzymol.152, 61.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable