370653
PknG Inhibitor
The PknG Inhibitor, also referenced under CAS 329221-38-7, controls the biological activity of PknG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PknG Inhibitor, Mycobacterial Protein Kinase G Inhibitor, 2-(Cyclopropanecarbonylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, AX20017
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C3CC3)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C13H16N2O2S/c14-11(16)10-8-3-1-2-4-9(8)18-13(10)15-12(17)7-5-6-7/h7H,1-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)
Clave InChI
VATFNEMGBRWLHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Walburger, A., et al. 2004. Science304, 1800.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable