761621
Fluor 488-Alkyne
95% (HPLC)
Sinónimos:
Rhodamine 110-PEG4-alkyne
Nivel de calidad
Ensayo
95% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Spectral Properties: Abs/Em = 501/525
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.