SML1334
WH-4-023
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,6-Dimethylphenyl N-(2,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]carbamate, KIN112
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN1CCN(C2=CC=C(NC3=NC=CC(N(C4=CC=C(OC)C=C4OC)C(OC5=C(C)C=CC=C5C)=O)=N3)C=C2)CC1
InChI
1S/C32H36N6O4/c1-22-7-6-8-23(2)30(22)42-32(39)38(27-14-13-26(40-4)21-28(27)41-5)29-15-16-33-31(35-29)34-24-9-11-25(12-10-24)37-19-17-36(3)18-20-37/h6-16,21H,17-20H2,1-5H3,(H,33,34,35)
Clave InChI
NBTNHSGBRGTFJS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.