Saltar a
51410
Nε-(N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoyl)-Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine tripotassium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Biotin-X-NTA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 942,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H40K3N5O9S
Número CAS:
Peso molecular:
715.98
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98.0% (TLC)
Form:
solid
US$ 942,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)[C@H](CCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C([O-])=O
InChI
1S/C26H43N5O9S.3K/c32-20(28-13-7-5-8-18(25(38)39)31(14-22(34)35)15-23(36)37)10-2-1-6-12-27-21(33)11-4-3-9-19-24-17(16-41-19)29-26(40)30-24;;;/h17-19,24H,1-16H2,(H,27,33)(H,28,32)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H2,29,30,40);;;/q;3*+1/p-3/t17-,18+,19-,24-;;;/m0
InChI key
MKLSOXPHWHEJPK-NERIWEOLSA-K
Application
Nε-(N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoyl)-Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine (Biotin-X-NTA) is used as a hetero-bifunctional linker between histone(His)-tagged proteins and (strept)avidin conjugates.
Hetero-bifunctional linker for His-tagged proteins on one side and (strept)avidin conjugates[1][2][3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
737491440775543
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)