Documentos clave
1.94507
Supelco
Agua
Distilled, EMPLURA®
Sinónimos:
Water
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Agua, (distilled), EMPLURA®
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
(distilled)
índice de refracción
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is Emplura water triple distilled water?
    1 answer
    1. This product is distilled but not triple distilled. If this item was a triple distillated product, that information would be stated on the website as type 3 water and contain high purity.