Documentos clave
1.93004
Supelco
Ácido perclórico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Formulario
liquid
concentración
≥50-< 70%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.53 g/cm3 at 15 °C (59 °F)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93004.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93004.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93004.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable