1.41517
PARTECK® COAT (Polyvinyl alcohol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
About This Item
Productos recomendados
Agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
tamaño de partícula
180-260 μm (d50)
mp
160-240 °C
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clave InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Excipientes funcionales Parteck®
Fabricación continua en las formas de administración sólida por vía oral
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Formulación para compactación: excipientes funcionales para tecnologías de compactación
Formulación sólida: excipientes utilizados en las formas de administración farmacéutica
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Características y beneficios
- Excellent surface finishing - improve the appearance of your formulation
- Rapid preparation of coating liquids even at room temperature
- Low viscosity of coating liquids at high polymer concentration – enables reduced process times and enhanced efficiency
- Stable moisture and oxygen barrier - effective protection of moisture-sensitive APIs
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.