Merck
1.41350
SAFC
Alcohol polivinílico
4-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Poli(vinil alcohol)
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2CHOH-]n
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
13111042
agency
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
scales
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
application(s)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Cuando se trabaja en una formulación farmacéutica, hay cuestiones específicas que considerar y obstáculos que superar antes de poder lanzar con éxito el medicamento final: estabilidad de la formulación, cinética de liberación y limitaciones de la biodisponibilidad, por nombrar solo unas pocas. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El alcohol polivinílico 4-88 es un polímero sintético, biocompatible, toxicológicamente inocuo y conforme a los requisitos especificados en varias farmacopeas. Forma parte de una cartera de productos que abarca una amplia gama de alcoholes polivinílicos de calidad farmacéutica de diferentes viscosidades, grados de hidrólisis y pesos moleculares, y es adecuado para una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas, como las formulaciones sólidas, líquidas y semisólidas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.