1.01816
Sulfato de amonio
EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
NF
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
description
EMPROVE® EXPERT ACS,NF
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el sulfato de amonio Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Legal Information
Application
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c