Documentos clave
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinónimos:
Silver chloride 99+
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
143.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-033-3
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.4-100.0% Ag basis
Formulario
powder
potencia
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
solubilidad
0.00188 g/L
densidad
5.56 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable