24894
Chloride ionophore III
Selectophore™
Sinónimos:
3,6-Didodecyloxy-4,5-dimethyl-o-phenylene-bis(mercury chloride), ETH 9033
Productos recomendados
Línea del producto
Selectophore™
Nivel de calidad
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCOc1c(C)c([Hg]Cl)c([Hg]Cl)c(C)c1OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H56O2.2ClH.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-33-31-29(3)25-26-30(4)32(31)34-28-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;;;;/h5-24,27-28H2,1-4H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Clave InChI
SSQLFLVGBOQWGG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)