Documentos
1.14978
Supelco
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de cloro
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de cloro, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
product line
MQuant®
Quality Level
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(cloro libre) con reactivo líquido Método: colorimétrico, PDP, con disco comparador de colores 0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0 mg/l de Cl₂ MQuant®
El ensayo de cloro MQuant® (antes MColortest®) puede utilizarse para la determinación de cloro libre y total utilizando reactivos líquidos.
El ensayo puede utilizarse en
  • Aguas subterráneas y superficiales
  • Agua potable y agua mineral
  • Aguas procedentes de la acuicultura
  • Aguas residuales
  • Aguas residuales de galvanoplastia
  • Disoluciones desinfectantes
Esta prueba no es adecuada para el agua de mar.
Método
En disolución débilmente ácida, el cloro libre reacciona con la dietil-p-fenilendiamina (DPD) para dar un color rojo-violeta. En presencia de yoduro de potasio, también se mide el cloro combinado en esta reacción. La concentración de cloro se mide semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color.
La prueba evalúa la reacción de color en función del método de luz transmitida. Por tanto, pueden analizarse incluso las muestras de agua turbia y coloreada sin necesidad de preparación adicional.
El disco de color está fabricado en plástico muy duradero y ligero, por lo que es adecuado para zonas industriales y entornos húmedos.
Utilizando el repuesto 1.14979 que contiene todos los reactivos, el kit de ensayo original puede utilizarse durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un sistema especialmente económico y ecológico.
El reactivo líquido puede utilizarse para la determinación del cloro libre con el ensayo de cloro MQuant®. La concentración de cloro puede medirse semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color.
Application
  • Tratamiento y desinfección del agua: el análisis del cloro es crucial para garantizar la seguridad y la eficacia de los procesos de desinfección del agua. La medición precisa de las concentraciones de cloro libre y cloro total es esencial para mantener una desinfección adecuada y minimizar a la vez la formación de subproductos de la desinfección (DBP) perjudiciales. Estudios recientes se han centrado en la cinética de las reacciones del cloro en el agua de mar y su impacto en la eficacia de los biocidas y la seguridad medioambiental (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Vigilancia medioambiental: se utiliza el análisis del cloro para controlar las concentraciones de cloro en varias matrices ambientales, como ríos, lagos y aguas residuales. Esto es esencial para evaluar el impacto de la cloración en los ecosistemas acuáticos y garantizar el cumplimiento de la normativa medioambiental. Se emplean técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría de masas para especificar los oxidantes producidos por el cloro y sus subproductos en el agua de mar (Roumiguières et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2023).
  • Salud pública y salubridad del agua potable: garantizar la salubridad del agua potable es una preocupación primordial. Los análisis de cloro ayudan a mantener el equilibrio adecuado de cloro para un control eficaz de los patógenos, evitando al mismo tiempo la cloración excesiva que podría inducir riesgos para la salud. Se utilizan métodos analíticos, como los volumétricos y colorimétricos, para medir el cloro residual en el agua potable a fin de garantizar que cumple con las normas de seguridad (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Aplicaciones industriales: los análisis del cloro son esenciales en varios procesos industriales donde se utiliza cloro, como en la producción de papel y textiles, y en sistemas de agua de refrigeración. La supervisión precisa de las concentraciones de cloro ayuda a optimizar estos procesos y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Estudios de degradación fotoquímica: los análisis del cloro se utilizan también en estudios de investigación que implican la degradación fotoquímica de contaminantes. Por ejemplo, se ha investigado el uso de procesos con luz UV o sin cloro para la degradación de productos farmacéuticos en disoluciones acuosas utilizando la metodología de superficie de respuesta destinada a optimizar las condiciones para lograr la máxima eficiencia (Arman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparación de una disolución patrón para cloro libre según la DIN EN ISO 7393