Documentos clave
1.11174
Supelco
Chlorine and pH Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (Cl₂), pH range 6.8-7.8, MQuant®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de cloro y pH
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo de cloro y de pH, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (Cl2), pH range 6.8-7.8, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
chlorine
Quality Level
measuring range
0.1-1.5 mg/L (Cl2)
pH range
6.8-7.8
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(cloro libre, cloro total y pH) Método: colorimétrico con recipiente para comparación del color 0,1 - 0,3 - 0,6 - 1,0 - 1,5 mg/l de Cl₂ pH: 6,8 -7,1 - 7,4 - 7,6 - 7,8 MQuant®
El agua de las piscinas públicas y privadas debe desinfectarse para matar las bacterias y los virus. Las preparaciones que contienen cloro o incluso el propio gas cloro suelen utilizarse para este propósito. Es esencial comprobar el contenido de cloro y el valor de pH..
Los desinfectantes que contienen cloro son los más utilizados. Se aplican especialmente para desinfectar el agua potable y el agua de las piscinas. Este ensayo de cloro y de pH MQuant® (antes MColortest®) mide el cloro y el pH, y permite evaluar las reacciones de color basadas en el método de la luz transmitida. Por tanto, pueden analizarse incluso las muestras de agua turbia y coloreada sin necesidad de preparación adicional. El recipiente para comparación del color está fabricado en plástico muy duradero y ligero, por lo que es adecuado para zonas industriales y entornos húmedos.
Utilizando los repuestos 1.11143 y 1.11157, el kit de ensayo original puede utilizarse durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un sistema especialmente económico y ecológico.
Método
En disolución débilmente ácida, el cloro libre reacciona con la dietil-p-fenilendiamina (DPD) para dar un color rojo-violeta. El cloro combinado reacciona sólo después de la adición de iones yoduro. Esto permite distinguir el cloro libre del cloro combinado.
La determinación del pH se realiza con una disolución indicadora de rojo de fenol resistente al cloro, que cambia de color de amarillo a rojo-violeta en el intervalo de pH de 6,5 a 8,2.
Esta prueba no es adecuada para el agua de mar.
Application
  • Síntesis verde y caracterización de ánodos binarios, ternarios y cuaternarios de Ti/MMO para reacciones de evolución de cloro y oxígeno: se presenta el desarrollo de ánodos de óxidos metálicos mixtos de titanio (Ti/MMO) para la evolución del cloro y el oxígeno, cruciales para los procesos de electrólisis en el tratamiento del agua (Abdel-Aziz et al., 2024).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para el cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo