Documentos clave
1.88052
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
Sinónimos:
Patrón de agua 1% para la valoración volumétrica de Karl Fischer
About This Item
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Patrón de agua al 1%, Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 10 mg H₂O Aquastar®
grade
certified reference material
Quality Level
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Aquastar®
form
liquid
autoignition temp.
287 °C (DIN 51794,Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.7 % (v/v)
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
El patrón de agua al 1 % se prepara utilizando agua de gran pureza y reactivos mediante el método gravimétrico. Su caracterización se lleva a cabo en un laboratorio de control de calidad (QC) acreditado según las DIN EN ISO/IEC 17025. El contenido de agua del patrón se mide mediante valoración columbimétrica directa de Karl Fischer, de acuerdo con la ISO 760.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los vigentes certificados de acreditación.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, incluidas la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
El patrón de agua al 1 % puede utilizarse para:
  • Evaluar la precisión de los valoradores culombimétricos de Karl Fischer de acuerdo con la norma ISO 9001, capítulo 7.1.5, “Supervisión y medición de los recursos” como material de referencia certificado (CRM)
  • Comprobar la exactitud de los resultados medidos de acuerdo con el capítulo 2.5.32 de la Farmacopea europea (Ph.Eur.), “Microdeterminación del agua”.
  • Normalizar los valorantes de acuerdo con el capítulo 2.5.12 de la Farmacopea europea (Ph.Eur.) “Semimicrodeterminación del agua” y la Farmacopea de los Estados Unidos <921> “Determinación del agua”
  • Valorar las determinaciones utilizando el método volumétrico con reactivos de un componente y de dos componentes
Features and Benefits
  • Envasados en cómodas ampollas de vidrio de 8 ml y en cajas de 10 ampollas de un solo uso
  • Se suministra con un certificado de análisis (CoA) específico de lote que contiene datos sobre el contenido exacto de agua medida, la incertidumbre, el método de análisis, el lote NIST y la vida útil mínima
  • Medidos y cualificados en un laboratorio de calibración acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
  • Compatible directamente con las unidades del SI (kg) y verificado mediante SRM 2890 del NIST
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información sobre SmartChemicals para valoración.
Analysis Note
Valoración (H₂O): 9,90- 10,10 mg/ g
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
reagent
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
87.8 °F - Information refers to the main ingredient.
flash_point_c
31 °C - Information refers to the main ingredient.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolos
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.