Documentos clave
1.14406
Supelco
Manganese Test Kit, colorimetric
0.03-0.5 mg/L (Mn), MQuant®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de manganeso
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo de manganeso, colorimetric, 0.03-0.5 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
analitos específicos
manganese
Nivel de calidad
intervalo de medida
0.03-0.5 mg/L (Mn)
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
El análisis mide el manganeso bivalente en su forma disuelta. La concentración de manganeso puede medirse semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color.
El ensayo de manganeso MQuant® (antes MColortest®) mide el manganeso bivalente en su forma disuelta.
Puede utilizarse, por ejemplo, para:
  • Aguas subterráneas y superficiales, y agua de mar
  • Agua potable y agua mineral
  • Agua de manantial y agua de pozo
  • Agua de alimentación de calderas y de calderas, agua de refrigeración
  • Aguas residuales
  • Aguas residuales de galvanoplastia
  • Disoluciones nutritivas para fertilización
  • Suelos después del pretratamiento adecuado de la muestra
Método
En la disolución alcalina, los iones manganeso (II) reaccionan con una oxima para formar un complejo marrón rojizo. La concentración de manganeso se mide semicuantitativamente por comparación visual del color de la disolución de medida con los campos de color del disco de color. El exclusivo brillo de la impresión y su fina gradación del color permiten análisis precisos, incluso en el extremo inferior del intervalo de concentración.
Debido a los largos tubos de ensayo, puede cubrirse un intervalo de medición sensible.
Utilizando el repuesto 1.18460 que contiene todos los reactivos, el kit de ensayo original puede utilizarse durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un sistema especialmente económico y ecológico. 
Método: colorimétrico con tarjeta de color y bloque comparador con tubos de ensayo largos 0,03 - 0,06 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 mg/l de Mn MQuant®
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, spleen
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3