Documentos clave
1.17927
Supelco
Arsenic Test Strips, colorimetric
0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de arsénico
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Ensayo del arsénico, colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
analitos específicos
arsenic
idoneidad de la reacción
reaction type: modified Gutzeit test
intervalo de medida
0.005-0.50 mg/L (As)
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Las tiras reactivas de arsénico son adecuadas para medir el arsénico en agua, productos farmacéuticos, muestras de preparados biológicos y alimentos líquidos. Con esta prueba de arsénico MQuant,, las tiras reactivas se utilizan en combinación con otros reactivos. El arsénico se libera de la muestra mediante la adición de polvo de cinc, un ácido sólido y, para la eliminación de los iones sulfuro interferentes, un oxidante. En la zona de reacción de la tira reactiva aparece un color amarillo-marrón. La concentración arsénico (III) y arsénico (V) se mide semicuantitativamente por comparación visual de la zona de reacción observada en la tira problema con los campos de una escala de color. No utilice nuestra prueba de arsénico MQuant (117917) para mediciones de concentraciones más elevadas. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de arsénico y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo Spectroquant.
Método: colorimétrico con tiras reactivas y reactivo 0,005 - 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 mg/l de As MQuant®
Aplicación
  • Pigmentos de arsénico en bibliotecas – Métodos de pruebaEspacios contaminados y medidas de seguridad en el trabajo: En un proyecto de investigación,la Biblioteca estatal y de la Universidad de Bonn, y la Universidad de ciencias aplicadas de Colonia analizaron la manipulación del arsénico en los materiales de la biblioteca.Los pigmentos que contienen arsénico en los materiales de la biblioteca son una fuente de peligro para el personal institucional, los conservadores, los científicos y los usuarios. Se analizaron más de 300 volúmenes consospecha de componentes de libros verdes utilizando XRF y espectroscopia de Raman, y se detectaron compuestos de arsénico en aproximadamente la mitad de ellos. Eldispositivo XRF es portátil y eficaz, produce datos reproducibles y puede detectar multitud de elementos como arsénico, plomo y mercurio. Sin embargo, emiteradiación y se limita a puntos pequeños. Se necesita entrenamiento especial para operar eldispositivo así como para interpretar los resultados. Entonces se evaluó una prueba rápida basada enlas tiras reactivas de bromuro y el kit de ensayo [TM=“ MQUANT”]. Al comparar los kits de ensayo rápido, parece que el kit de ensayo [TM=“MQUANT”] es másadecuado que el papel reactivo de bromuro, ya que incluye todos los accesorios necesariosy ayuda a minimizar el posible peligro para los usuarios. El kit de ensayo [TM=“MQUANT”]puede ser adecuado para exámenes in situ iniciales, después del entrenamiento yla instrucción del personal de archivo, siendo bastante preciso, ya preparado y fácil de manipular, y adecuado para análisis de superficies. (Wetten J et al., 2024)
  • Arsénico en agua de pozos privados Parte 1 de 3: impacto de la New Jersey Private Well Testing Act en las pruebas domésticas y el comportamiento de mitigación: en la investigación se evalúa el impacto del New Jersey Private Well Testing Act en los análisis de arsénico y los comportamientos de mitigación entre los hogares, destacando la eficacia de la política en la promoción de la salud pública (Flanagan SV et al., 2016).
  • Evaluación de un kit de análisis de arsénico para el cribado rápido de pozos en Bangladesh: se evalúa la eficacia de un kit de análisis de arsénico para el cribado rápido de pozos en Bangladesh, demostrando su potencial de uso generalizado en entornos de bajos recursos (George CM et al., 2012).
  • Evaluación de dos nuevos kits de análisis de arsénico en campo capaces de detectar concentraciones de arsénico en agua cercanas a 10 μg/l: se evalúan dos nuevos kits de análisis de campo para detectar concentraciones de arsénico próximas al umbral de 10 μg/l, lo que proporciona un método fiable para evaluar la calidad del agua sobre el terreno (Steinmaus CM et al., 2006).
  • Bioanálisis bacteriano para análisis rápido y preciso de arsénico en muestras de aguas subterráneas muy variables: en este estudio se presenta un bioanálisis bacteriano para el análisis rápido y preciso del arsénico en aguas subterráneas, ofreciendo un enfoque novedoso para el control medioambiental (Trang PT et al., 2005).
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para los clientes de EE.UU.: contiene mercurio; no lo coloque en la basura - deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3