Documentos clave
1.14291
Supelco
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-835-2
NACRES:
NA.03
assay:
≥99.8% (GC)
technique(s):
HPLC: suitable
bp:
81-82 °C (lit.)
vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nombre del producto
Acetonitrilo, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
isocratic
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
evapn. residue
≤4.0 mg/L
transmittance
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Con su elevado grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de evaporación de residuos, los disolventes LiChrosolv® son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo normalmente en condiciones de gradiente en HPLC analítica, los disolventes en "grado de gradiente" así como "grado isocrático" son apropiados para su uso. Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Application
El acetonitrilo se utiliza como disolvente:
  • En la fase móvil en el método de cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase inversa (RP-HPLC).
  • En HPLC de fase inversa con un modo isocrático para determinar los colorantes Sudán en alimentos que contienen chile y curry.
Features and Benefits
  • microfiltrado por filtro de 0,2 µm de
  • alta resolución, sensibilidad y separación optimizada de la línea basal máxima
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 4,0 mg/l
Agua: ≤ 0,05 %
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 195 nm): ≥ 70 %
Transmitancia (a 200 nm): ≥ 90 %
Transmitancia (desde 240 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of methylparaben, propylparaben, triamcinolone acetonide and its degradation product in a topical cream by RP-HPLC.
L Matysova et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 440-443 (2003)
Development of a fast analytical method for the determination of Sudan dyes in chili-and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography- photodiode array detection.
Vanessa C et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 639-644 (2006)
Artículos
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Ver todo
Protocolos
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.