1.10854
Formic acid
90%, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Sinónimos:
Methanoic acid solution, Formylic acid solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Formic acid 90 %, for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Nivel de calidad
Ensayo
90.00-90.15% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
485 °C
lim. expl.
10-45.5 % (v/v)
impurezas
≤0.050% Acetic acid (CH3COOH)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-9 °C
temperatura de transición
flash point 71 °C
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Aplicación
- Quantitative high-throughput determination of endogenous retinoids in human plasma using triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry.: This study by Gundersen et al. (2007) presents a method for the high-throughput quantitative determination of endogenous retinoids in human plasma. The research utilizes triple-stage liquid chromatography/tandem mass spectrometry, highlighting the significance of formic acid in enhancing the sensitivity and accuracy of retinoid measurement (Gundersen et al., 2007).
Nota de análisis
Acetic acid (CH₃COOH): ≤ 0.050 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C