1.09147
Disolución de tiosulfato de sodio
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinónimos:
Anticloro
About This Item
Productos recomendados
product name
Disolución de tiosulfato de sodio, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
- Prevención de la para-cloroanilina tras el uso de tiosulfato de sodio como irrigante intermediario entre el hipoclorito de sodio y la clorhexidina: se evalúa la neutralización del hipoclorito de sodio por el tiosulfato de sodio para evitar la formación de parcloroanilina cuando se combina con clorhexidina. Proporciona información sobre las concentraciones óptimas de tiosulfato de sodio para su uso seguro y eficaz en aplicaciones analíticas en las que se utilizan estos productos químicos (Endocrinology and Disorders, 2020).
Features and Benefits
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Sistema de envasado Titripac® - todos los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en "4000, 4003, 9010, 9013» - más información en www.sigmaaldrich.com/Titripac
Linkage
Analysis Note
Concentración de cantidad de sustancia 0,0995 - 0,1005 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0003 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (dicromato de potasio SRM 136 del NIST) mediante el patrón volumétrico yodato de potasio (referencia 1.02404), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
related product
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Protocolos
Preparación de una disolución patrón para los sulfuros
Preparation of a standard solution for Sulfide
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparación de una disolución patrón para el formaldehído
Contenido relacionado
La valoración es un método analítico para determinar una concentración desconocida utilizando una disolución de concentración conocida. La valoración de Karl Fischer es un método de valoración específico y muy utilizado para determinar el contenido de agua de las materias primas y los productos acabados.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.