Documentos
1.06516
Supelco
Tiosulfato de sodio pentahidratado
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Tiosulfato de sodio pentahidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
248.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-867-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
product line
EMSURE®
assay
99.5-101.0% (iodometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.008%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.1%
sulfide (S2-): passes test
cation traces
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Application
  • Síntesis de arilamidas a partir de sales de acilo-bunte y azidas de arilo: se detalla la aplicación de tiosulfato de sodio pentahidratado en química orgánica sintética, específicamente en la síntesis de ariloamidas, ilustrando su utilidad para facilitar reacciones químicas complejas (Chen et al., 2023).
Linkage
Sustituye a: SX0815-1; SX0815
Analysis Note
Valoración (yodométrica): 99,5 - 101,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua, 25 °C): 6,0 - 7,5
Valor de pH (10 %; agua): 6,0 - 7,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,008 %
Sulfatos y sulfitos (como SO₄): ≤ 0,1 %
Sulfuros( (S): pasa la prueba
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,001 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0005 %
Se ajusta a ACS, ISO, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.