Saltar a
1.02408
Tris(hidroximetil)-aminometano
volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinónimos:
2-Amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Base tris, THAM, Trometamol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
201-064-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741883
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
product line
Certipur®
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
El tris(hidroximetil)aminometano es un patrón volumétrico fabricado en condiciones estrictas y medido con la máxima precisión posible. Su fracción de masa se determina mediante valoración potenciométrica y está cualificada en un laboratorio acreditado con la norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Encuentra su aplicación como material de referencia certificado (CRM) para la normalización de disoluciones volumétricas en valoraciones acidimétricas, según la USP y la Ph. Eur.
Features and Benefits
  • Disponible como sólido en una botella de vidrio segura para garantizar su estabilidad durante toda la vida útil hasta su apertura.
  • Material de referencia certificado según la ISO 17034
  • Material de gran pureza conforme a los SRM del NIST
  • Calificado en un laboratorio acreditado según las DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acuerdo con el capítulo de reactivos de la USP y la Ph. Eur
  • Gran calidad que ofrece determinaciones precisas de los valores
  • Acompañado de un certificado de análisis (CoA)
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.083822528591.08387
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
-
product line
-
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hidroximetil)-aminometano
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
102408008004022536555843
102408008304054839567186
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf