1.09138
Hidróxido de sodio solution
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hidróxido de sodio solution, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
packaging
Titripac® of
concentration
0.5 M
technique(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Efecto de los tratamientos químicos sobre las propiedades mecánicas de los compuestos de yute y poliéster: se investiga el impacto de varios tratamientos químicos, como la disolución de hidróxido de sodio, en las propiedades mecánicas de los compuestos de yute/poliéster. Los tratamientos mejoran la unión entre las fibras y la matriz, mejorando las propiedades del material (Flores et al., 2024).
- Sostenibilidad medioambiental y evaluación de las propiedades fisicoquímicas de la quitina y la quitina-glucano de 22 especies de hongos: se utiliza la disolución de hidróxido de sodio en la extracción y el procesamiento de la quitina y la quitina-glucano de especies fúngicas. En el estudio se evalúa la sostenibilidad medioambiental y las propiedades fisicoquímicas de estos biopolímeros (Grifoll et al., 2024).
- Determinación rápida del contenido total de flavonoides, actividades inhibidoras de la xantina oxidasa y actividad antioxidante en Prunus mume por espectroscopia en el infrarrojo cercano: se emplea la disolución de hidróxido de sodio en la preparación de muestras para la determinación rápida del contenido de flavonoides y la actividad enzimática mediante espectroscopia en el infrarrojo cercano, destacando su papel en la mejora de las técnicas analíticas (Hao et al., 2024).
- Aplicación de la espectroscopia en el infrarrojo cercano para el cribado de viales de clorotiazida de sodio: en esta investigación se utiliza una disolución de hidróxido de sodio en la preparación de muestras para el cribado de viales farmacéuticos mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano, demostrando su aplicación en procesos de control de calidad (Isaacs et al., 2024).
- Preparación y caracterización de nanopartículas híbridas del polipirrol como polímero conductor con tamaño controlable: la disolución de hidróxido de sodio se utiliza en la síntesis de nanopartículas de polipirrol, que se caracterizan por sus propiedades eléctricas y posibles aplicaciones en dispositivos electrónicos (Mahmood et al., 2024).
Features and Benefits
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025, para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Linkage
Analysis Note
Concentración de cantidad de sustancia 0,4975 - 0,5025 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0015 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ftalato de hidrógeno de potasio SRM 84 del NIST) mediante el patrón volumétrico ftalato de hidrógeno de potasio (referencia 1.02400), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c