HX0635
Hydrogen peroxide solution
30%, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution, Hydrogen Dioxide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Peróxido de hidrógeno solution, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
presión de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Formulario
liquid
caducidad
24 mo. (from mfg date)
concentración
29.0-32.0% (hydrogen peroxide)
impurezas
≤0.0006 meq/g Titrable acid
≤0.5 ppm Iron (Fe)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Chloride (Cl)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤5 ppm Ammonium (NH4)
≤5 ppm Sulfate (SO4)
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤10
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de análisis
Ammonium (NH4): 5ppm max
Assay: 29.0-32.0%
Chloride (Cl): 2ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Titrable acid: 0.0006meq/g max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1