Documentos clave
1.08039
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de la dureza total
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Prueba de dureza total, titrimetric, for use with MQUANT®
analitos específicos
calcium, magnesium
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with MQUANT®
método de detección
titrimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Esta prueba de dureza total MQuant® (antes MColortest®) es adecuada para la determinación volumétrica utilizando una jeringa graduada. Puede utilizarse en:
  • Aguas subterráneas, superficiales y agua de mar
  • Aguas procedentes de la acuicultura
  • Agua potable y agua mineral
  • Agua de piscinas
  • Agua de calderas
Método
Los iones de calcio y magnesio reaccionan con un indicador para formar un compuesto complejo rojo. El indicador se libera de este compuesto mediante valoración con una disolución de sal disódica dihidratada del ácido etilendinitrilotetraacético (Titriplex® III). En el punto final de la valoración, el color vira a verde. La dureza total se determina a partir del consumo de la disolución de valoración.
Método: volumétrico con pipeta de valoración MQuant®
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2