Documentos
1.08047
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Sinónimos:
Kit de prueba visual de la dureza total
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de dureza total, titrimetric, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
Quality Level
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Esta prueba de dureza total MQuant® (antes MColortest®) es adecuada para la determinación volumétrica utilizando una jeringa graduada. Puede utilizarse en:
  • Aguas subterráneas y superficiales, y agua de mar
  • Agua potable y agua mineral
  • Aguas procedentes de la acuicultura
  • Agua de piscinas
  • Agua de calderas
Método
Los iones calcio y magnesio reaccionan con un indicador para formar un compuesto complejo rojo. El indicador se libera de este compuesto mediante valoración con una disolución de sal disódica dihidratada del ácido etilendinitrilotetraacético (Titriplex® III). En el punto final de la valoración, el color cambia a verde. La dureza total se determina a partir del consumo de la disolución de valoración.
Método: volumétrico con pipeta de valoración MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2