Documentos clave
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo de dureza total en cubeta, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
calcium
measuring range
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Phthalein complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico, 5 - 215 mg/l (Ca), 0,7 - 30,1 °d, 0,9 - 37,6 °e, 1,2 - 53,7 °f 7 - 301 mg/l (CaO), 12 - 537 mg/l (CaCO3), Spectroquant®
Este ensayo en cubeta de la dureza total de Spectroquant® permite la cuantificación precisa de la dureza de las muestras de agua. La dureza total de una muestra determinada se debe a su contenido de sales de los metales alcalinotérreos calcio, magnesio, estroncio y bario (“constituyentes endurecedores”).
Dado que el estroncio y el bario suelen estar presentes en las aguas sólo en cantidades traza, la dureza se define como el contenido de iones calcio, Ca2+ e iones magnesio, Mg2+ (“iones de dureza”) en el agua.
Método aplicado: En la disolución neutra, se forman iones de calcio y magnesio con la ftaleína púrpura un colorante violeta que se determina fotométricamente.
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos los kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2