Merck
MXSMTLP48
Agar de triptona y soja con polisorbato 80 y lecitina
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, for heterotrophic bacteria, pack of 48, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
International standards
Quality Level
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
composition
Lecithin , Polysorbate 80
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
clear tan to light amber
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
MXSMCMC24MXSMCSP48MXSMEND48
agency
International standards
agency
International standards
agency
International standards
agency
USP International standards
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), heterotrophic bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms, lactose-fermenting bacteria
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), coliforms
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
form
plate (pre-poured agar)
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
composition
Lecithin , Polysorbate 80
composition
-
composition
Chloramphenicol
composition
-
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
General description
Las casetes Milliflex® son medios agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La casete precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con aseguramiento de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa es un conjunto de tres piezas que contiene unos 10 ml de medios. El agar de triptona de soja es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio es complementado con los neutralizantes lecitina y polisorbato 80 para neutralizar, respectivamente, los compuestos amonio cuaternario y los desinfectantes fenólicos sustituidos.
Application
La casete Milliflex® precargada con agar de triptona soja se utiliza en el análisis del grado de contaminación microbiana y en los análisis microbiológicos generales. Se emplea de manera habitual en la determinación de la eficacia de la desinfección de los recipientes, el equipo y las superficies, así como para productos cosméticos miscibles en agua. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas.
Preparation Note
Tripticasa de soja con poli 80 y lecitina
Analysis Note
Las colonias tienen un aspecto de transparente a blanco cremoso, algunas pueden producir pigmentos
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
S. aureus (ATCC 6538)
Bacillus spizizenii ATCC 6633
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
Candida albicans ATCC 10231
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
Microorganismos específicos: Microorganismos heterótrofos
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c